Läs mer
Velp Scientifica™ OCB öppet cirkulerande bad
Produktkod. 15319494 Handla allt Velp Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15319494 230 V Varje
1 options
Produktkod. 15319494 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F40300240
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Velp Scientifica™ OCB öppet cirkulerande bad designat för de applikationer där noggranna temperaturkrav behövs inklusive provberedning, temperaturkontroll och termostaterande materialtestning och mycket mer.
Val av kombination
  • Cirkulator kombineras med 5 eller 7 liters badtankar
  • Val av provrörsställ finns
  • 5 liters bad accepterar 2 rack; 7 liters bad tar emot 3 rack
Exakt kontroll
  • LCD display
  • Temperatur inställbar från omgivningstemperatur till 105° C
  • Timer inställbar till max 24h 59min
  • OCB-regulatorn säkerställer utmärkt temperaturhomogenitet
  • Mycket effektivt vattenbad
Rekommendationer
  • Gör ditt val av ställ som passar dina provrör
  • Öppna cirkulerande bad används ofta i laboratorier,
  • Lämplig för alla applikationer och typ av prov som involverar vattenbad
Specifikationer
Temperaturområde Omgivningstemperatur till 105 °C
Visa LCD
Bredd (metrisk) 150 mm
Höjd (metrisk) 280 mm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz