Läs mer
JULABO™ CORIO™ CD-BT5 Värmecirkulator med öppet bad
Beskrivning
- Modell för interna och externa applikationer
- Ljusstark, vit, lättläst display
- Mycket tyst
- Enkel pumpväxling mellan intern och extern cirkulation
- USB förbindelse
- Klass III (FL) enligt DIN 12876-3
Applikationer:
Idealisk för temperaturkontroll av prover, beredning av prover för serologi och klinisk kemi, analys, materialtestning och mer. Externa temperaturkontrollapplikationer i kombination med mätceller, fotometrar, refraktometrar, polarimetrar och mer.
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 5 till 40° C |
| Flödeshastighet | 15 l/min. |
| Temperaturområde | 20 °C till 100 °C |
| Typ | Värmecirkulator med öppet bad |
| Visa | LED |
| Värmekapacitet | 2 kW |
| Max. Tryck | 0,35 bar |
| Modell | CORIO CD-BT5 |
| Temperaturstabilitet | ±0,03 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 15 x 15 x 15 cm |
| Visa mer |