Läs mer
Köttermann Öppna mobilt skåp
Produktkod. 17352129
Antal lådor:
2
3
Hold (Håll)
Antal hyllor:
1
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Produktkod. 17352129
Brand: Köttermann 31500144
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta öppna mobila skåp erbjuder mångsidigt förvaringsutrymme med en design med öppen front.
  • Mångsidigt förvaringsutrymme
  • Mobil med låsbara hjul
  • Design med öppen front ger enkel åtkomst till lagrade föremål
  • Många storlekar och konfigurationer tillgängliga
Specifikationer
Färg Vitt
Typ av skåp Mobil
Mått (D x B x H) 516 x 450 x 590 mm
Dörrtyp Hold (Håll)
Avsluta Epoxibelagd
Rammaterial Stål
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal lådor 3
Antal hyllor Hold (Håll)
Garanti Hold (Håll)
Hjultyp Plast med bromsar
Med hjul Ja
Material Stål