Läs mer
Köttermann Öppna mobilt skåp
Produktkod. 17392109
Change view
Antal lådor:
2
3
Hold (Håll)
Antal hyllor:
1
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal lådor Antal hyllor Mått (D x B x H)
17392109 Hold (Håll) Hold (Håll) 500 x 450 x 590 mm
17342119 Hold (Håll) Hold (Håll) 500 x 450 x 740 mm
17362099 Hold (Håll) Hold (Håll) 500 x 600 x 590 mm
17302109 Hold (Håll) 1 500 x 600 x 740 mm
17302129 Hold (Håll) Hold (Håll) 500 x 900 x 590 mm
17322129 Hold (Håll) Hold (Håll) 500 x 900 x 740 mm
17302119 2 Hold (Håll) 516 x 450 x 590 mm
17352129 3 Hold (Håll) 516 x 450 x 590 mm
17392099 3 Hold (Håll) 516 x 600 x 590 mm
17342109 Hold (Håll) Hold (Håll) 500 x 1200 x 590 mm
17362109 Hold (Håll) Hold (Håll) 500 x 1200 x 740 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17392109 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 31500107
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta öppna mobila skåp erbjuder mångsidigt förvaringsutrymme med en design med öppen front.
  • Mångsidigt förvaringsutrymme
  • Mobil med låsbara hjul
  • Design med öppen front ger enkel åtkomst till lagrade föremål
  • Många storlekar och konfigurationer tillgängliga
Specifikationer
Färg Vitt
Typ av skåp Mobil
Mått (D x B x H) 500 x 450 x 590 mm
Dörrtyp Hold (Håll)
Avsluta Epoxibelagd
Rammaterial Stål
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor Hold (Håll)
Garanti Hold (Håll)
Hjultyp Plast med bromsar
Med hjul Ja
Material Stål