Läs mer
Eppendorf™ Open Plate Centrifuge Bucket
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Rotor S-4-104
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Open microplate bucket
- Compatible with Rotor S-4-104
- Available in packs of two and four
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Rotor S-4-104 |
| Behållartyp | Microplate Bucket |
| Kvantitet | 4/Pk. |