Läs mer
Köttermann Öppet högt förvaringsskåp
Produktkod. 17392079
Change view
Antal lådor:
4
Hold (Håll)
Antal hyllor:
4
Hold (Håll)
Mått (D x B x H):
350 x 600 x 1920 mm
350 x 900 x 1920 mm
500 x 600 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal lådor Antal hyllor Mått (D x B x H)
17392079 Hold (Håll) 4 350 x 600 x 1920 mm
17372089 Hold (Håll) 4 350 x 900 x 1920 mm
17352079 Hold (Håll) 4 350 x 1200 x 1920 mm
17342089 Hold (Håll) 4 500 x 600 x 1920 mm
17332089 4 Hold (Håll) 500 x 600 x 1920 mm
17302099 Hold (Håll) 4 500 x 900 x 1920 mm
17382079 Hold (Håll) 4 500 x 1200 x 1920 mm
17372079 4 Hold (Håll) 500 x 1200 x 1920 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17392079 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 30100033
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Den öppna framsidan av detta öppna höga förvaringsskåp ger enkel åtkomst till lagrad utrustning och redskap.
  • Hög, smal design utökar förvaringen med ett litet fotavtryck
  • Öppen front ger enkel åtkomst till lagrade föremål
Specifikationer
Färg Vitt
Justerbar Nej
Typ av skåp Hög förvaring
Mått (D x B x H) 350 x 600 x 1920 mm
Dörrtyp Hold (Håll)
Avsluta Epoxibelagd
För användning med (applikation) Förvaring
Antal dörrar Hold (Håll)
Antal lådor Hold (Håll)
Antal hyllor 4
Garanti Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 46.4 kg
Med hjul Nej
Material Stål