Läs mer
Öppna Tips för Pasteurpipetter
Beskrivning
Används för överföring av små volymer vätska.
- Används för överföring av små volymer vätska
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) spets | 230 mm |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Tipsstil | Ovaddad |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Typ | Öppna Tips |