Läs mer
Öppna Tips för Pasteurpipetter
Produktkod. 15798057
Change view
Längd (metrisk) spets:
150 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) spets Förpackningsstorlek
15798057 150 mm Paket med 1000
15708067 230 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15798057 Leverantör MBL International Leverantörsnummer SPP002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00 SEK
    526.70 SEK / Paket med 1000
    Save 150.30 SEK
    22% Av
I lager
Används för överföring av små volymer vätska.
  • Används för överföring av små volymer vätska
Specifikationer
Material Glas
Längd (metrisk) spets 150 mm
Kvantitet 1000/Pk.
Tipsstil Ovaddad
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 150 mm (spets)
Typ Öppna Tips