Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Trekodade rör med öppen topp
BIOPHARMA
Produktkod. 17278820
Change view
Kapacitet (metrisk):
1400μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
10 spärrställ med 96 rör/Cs.
Slumpmässig
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackning
17278820 1400μ L Icke-steril Slumpmässig
17288820 1400μ L Icke-steril 10 spärrställ med 96 rör/Cs.
17298820 1400μ L Sterila 10 spärrställ med 96 rör/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17278820 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3790WP1D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9380.00 SEK
    7434.29 SEK / Paket med 1000
    Save 1945.71 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Förvara och spåra prover på ett säkert sätt Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodade rör. Rör har permanenta, högkontrast 2D streckkoder på botten, plus 1D linjära streckkoder med läsbar text på sidan.
Förvara och spåra prover på ett säkert sätt Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodade rör. Rör har permanenta, högkontrast 2D streckkoder på botten, plus 1D linjära streckkoder med läsbar text på sidan. Rör finns i bulkförpackningar eller i streckkodade spärrställ. Streckkodade spärrställ har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av stället. Använd i kombination med Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DurSeal locksystem och Thermo Scientific™ VisionMate-™familjen av streckkodsläsare.
Säker spårning
  • En unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av varje öppet rör av polypropen för att säkert identifiera och spåra prover.
  • Icke-proprietära 2D-koder kan skannas på mindre än en sekund VisionMate Hög hastighet för snabb avkodning och provspårning.
  • Rör har linjär streckkod, läsbar ID och 2D streckkod för ultimat provspårning
Robust design för förvaringsställ
  • Matrix 2D streckkodade förvaringsrör med öppen topp kommer i 96-format i en egenutvecklad specialdesignad, stapelbar, ANSI fotavtryck.
  • Spärrställ sparar värdefullt utrymme i din frys, kyl, blandningsförråd eller på bänkskivan.
  • Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan.
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att garantera läsbarhet.
  • Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D-streckkodade lagringsrör.
  • Varje förvaringsrör är läckagetestat för att säkerställa provernas integritet och säkerhet.
Lagringsspårningslösningar för alla laboratorier
  • Rör finns med en rad tätningsalternativ inklusive solid och förslits Duraseals™ och Sepraseals för att möta dina individuella förvaringskrav.
  • Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav.
  • 2D-lagringsrör är kompatibla med Thermo Scientific frysställ som möjliggör optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet.
Rekommenderas för
  • Individuell provtagning; Omedelbar providentifiering
  • Säker identifiering av arkiverade prover
  • Säker frakt av prover
  • Förvaring av prover
  • Spårning av prover
Information om återvinning
Matrisrör, rörställ och lock är tillverkade av polypropensampolymer och är återvinningsbara i samhällen där polypropen återvinns. Vänligen återvinn endast rena, torra komponenter som har dekontaminerats från eventuella farliga material eller rester. De orangefärgade nylonstativen måste tas bort från rörställets bas och kasseras innan rackbasen återvinns. Tips: orange spärrar kan relativt enkelt tas bort med hjälp av en tång.
Matrisrör levereras i höga grafiska papperskartonger. Vänligen återvinn papperskartongerna och produktinläggen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Beskrivning 2D streckkodade rör med öppen topp med vit lapp och linjär streckkod
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1400μ L
Bottenform V-botten
Material Polypropen
Förpackning Slumpmässig
Streckkod Rörstreckkod: Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering och linjär EAN-kod 128
Produktlinje Matris
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förpackningsmängd 1000 bulkrör
Dnase Free Ja
Produkttyp Förvaringsrör (öppen topp)