Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Trekodade rör med öppen topp
Produktkod. 17288820
Change view
Kapacitet (metrisk):
1400μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
10 spärrställ med 96 rör/Cs.
Slumpmässig
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackning
17288820 1400μ L Icke-steril 10 spärrställ med 96 rör/Cs.
17278820 1400μ L Icke-steril Slumpmässig
17298820 1400μ L Sterila 10 spärrställ med 96 rör/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17288820 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3791WP1DBR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11820.00 SEK
    8503.92 SEK / Paket med 480
    Save 3316.08 SEK
    28% Av
I lager
Förvara och spåra prover på ett säkert sätt Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodade rör. Rör har permanenta, högkontrast 2D streckkoder på botten, plus 1D linjära streckkoder med läsbar text på sidan.
Förvara och spåra prover på ett säkert sätt Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodade rör. Rör har permanenta, högkontrast 2D streckkoder på botten, plus 1D linjära streckkoder med läsbar text på sidan. Rör finns i bulkförpackningar eller i streckkodade spärrställ. Streckkodade spärrställ har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av stället. Använd i kombination med Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DurSeal locksystem och Thermo Scientific™ VisionMate-™familjen av streckkodsläsare.
Säker spårning
  • Varje polypropenrör med öppen topp har en unik 2D-streckkod laseretsad på basen, plus en vit lapp med 1D linjär streckkod och text som kan läsas av människor på sidan
  • 2D-streckkoder är resistenta mot 100 % DMSO, idealiska för sammansatt bearbetning och lagring
  • Icke-proprietära 2D streckkoder och 1D linjära streckkoder kan skannas med Thermo Scientific VisionMate familj av streckkodsläsare
Överlägset lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Streckkodade spärrställ inkluderar 1D- och 2D-streckkoder, plus läsbar text på tre sidor för att ge samma spårbarhet
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att garantera läsbarhet
  • Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D-streckkodade lagringsrör
Lösningar för lagringsspårning för alla laboratorium
  • Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav
  • Rör finns tillgängliga med en rad tätningsalternativ inklusive Thermo Scientific SepraSeals och DuraSeals
  • SepraSeals finns i en rad färgalternativ för visuell kategorisering av prover
  • Pre-Split SepraSeals möjliggör upprepad provåtkomst i automatisering
Rekommenderas för:
Läkemedelsupptäckt, sammansättningslagring, säker provtransport, individuell provhämtning, omedelbar providentifiering, säker spårning av arkiverade prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Beskrivning 2D streckkodade rör med öppen topp i streckkodade spärrställ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1400μ L
Bottenform Conical
Material Polypropen
Förpackning 10 spärrställ med 96 rör/Cs.
Streckkod Rörstreckkod: Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering; Rack streckkod: 2D-datamatris; Linjär EAN-kod 128; Människoläsbar
Produktlinje Matris
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Produkttyp Förvaringsrör (öppen topp)