Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ Trekodade rör med öppen topp
Descripción
Förvara och spåra prover på ett säkert sätt Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodade rör. Rör har permanenta, högkontrast 2D streckkoder på botten, plus 1D linjära streckkoder med läsbar text på sidan. Rör finns i bulkförpackningar eller i streckkodade spärrställ. Streckkodade spärrställ har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av stället. Använd i kombination med Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DurSeal locksystem och Thermo Scientific™ VisionMate-™familjen av streckkodsläsare.
Säker spårning
- En unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av varje öppet rör av polypropen för att säkert identifiera och spåra prover.
- Icke-proprietära 2D-koder kan skannas på mindre än en sekund VisionMate Hög hastighet för snabb avkodning och provspårning.
- Rör har linjär streckkod, läsbar ID och 2D streckkod för ultimat provspårning
Robust design för förvaringsställ
- Matrix 2D streckkodade förvaringsrör med öppen topp kommer i 96-format i en egenutvecklad specialdesignad, stapelbar, ANSI fotavtryck.
- Spärrställ sparar värdefullt utrymme i din frys, kyl, blandningsförråd eller på bänkskivan.
- Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan.
- Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Strikt kvalitetskontroll
- Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att garantera läsbarhet.
- Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D-streckkodade lagringsrör.
- Varje förvaringsrör är läckagetestat för att säkerställa provernas integritet och säkerhet.
Lagringsspårningslösningar för alla laboratorier
- Rör finns med en rad tätningsalternativ inklusive solid och förslits Duraseals™ och Sepraseals för att möta dina individuella förvaringskrav.
- Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav.
- 2D-lagringsrör är kompatibla med Thermo Scientific frysställ som möjliggör optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet.
Rekommenderas för
- Individuell provtagning; Omedelbar providentifiering
- Säker identifiering av arkiverade prover
- Säker frakt av prover
- Förvaring av prover
- Spårning av prover
Information om återvinning
Matrisrör, rörställ och lock är tillverkade av polypropensampolymer och är återvinningsbara i samhällen där polypropen återvinns. Vänligen återvinn endast rena, torra komponenter som har dekontaminerats från eventuella farliga material eller rester. De orangefärgade nylonstativen måste tas bort från rörställets bas och kasseras innan rackbasen återvinns. Tips: orange spärrar kan relativt enkelt tas bort med hjälp av en tång.
Matrisrör levereras i höga grafiska papperskartonger. Vänligen återvinn papperskartongerna och produktinläggen.
Especificaciones
Especificaciones
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 2D white patch 1D linjär streckkod, streckkodsställ |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1400μ L |
| Bottenform | V-botten |
| För användning med (applikation) | RUO |
| Förpackning | 10 spärrställ med 96 rör/Cs. |
| Form | Cylindrisk |
| RNase fri | Ja |
| Temperaturområde (metriskt) | +25 °C till -195 °C |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.