Läs mer
Jaytec Glass™ Öppna toppborosilikatglas dropptrattar
Produktkod. 12338577
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12338577 50 ml Varje
12328577 25 ml Varje
12348577 100 ml Varje
12358577 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12338577 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer FTP 050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borosilikatglastrattar med öppen topp för enkel påfyllning på plats. Avstängningskranen tillåter noggrant kontrollerat flöde av reagens.
  • Öppen topp
  • Cylindrisk form
  • Med utbytbar PTFE-avstängningskran
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 30 mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) skaft 8 mm
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 232 mm
Graderad Nej
Inkluderar PTFE-stoppkrannyckel
Kran Ja
Produkttyp Släpptratt