Läs mer
Thermo Scientific™ Öppna övre skruvlock för provförvaringsflaskor
Produktkod. 12468626
Stängningsstorlek:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12468626
Brand: Thermo Scientific™ B780720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öppna övre skruvlock för provförvaringsflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Beskrivning Öppen topp 20-400 skruvlock
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp)
Kvantitet 100
Stängningsstorlek 20 mm