Läs mer
Thermo Scientific™ Öppna övre skruvlock för provförvaringsflaskor
Stängningsstorlek:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Öppna övre skruvlock för provförvaringsflaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Beskrivning | Öppen topp 20-400 skruvlock |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock (öppen topp) |
| Kvantitet | 100 |
| Stängningsstorlek | 20 mm |