Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp
Produktkod. 11501034 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
3 ml
3,5 ml
7 ml
10 ml
14 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 11501034
Brand: Thermo Scientific™ TS13218
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp ger en inert, lufttät försegling och direkt punkteringsåtkomst till provet med en sprutnål.
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp ger en inert, lufttät försegling och direkt punkteringsåtkomst till provet med en sprutnål.
  • Passa in i Reacti-Vial™ små reaktionsflaskor
  • Används med PTFE/gummi laminerade skivor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Passar 3 och 5 ml Reacti-flaskor, 40 ml skruvlock med septumflaskor
Volym (metrisk) 3 ml
Typ Öppna övre skruvlock
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) 3 och 5 mL Reacti-flaskor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.