Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp ger en inert, lufttät försegling och direkt punkteringsåtkomst till provet med en sprutnål.
- Passa in i Reacti-Vial™ små reaktionsflaskor
- Används med PTFE/gummi laminerade skivor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Passar 0,3 och 1,0 ml Reacti-flaskor, 3,5 ml skruvlock med septumflaska |
| Volym (metrisk) | 3.5 mL |
| Typ | Öppna övre skruvlock |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| För användning med (utrustning) | 0,3 och 1 mL Reacti-ampuller, 3,5 mL Septumflaskor med skruvlock |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.