Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp ger en inert, lufttät försegling och direkt punkteringsåtkomst till provet med en sprutnål.
- Fit into Reacti-Vial™ small reaction vials
- Used with PTFE/Rubber laminated discs
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TS-13217 |
| Volym (metrisk) | 14 ml |
| Typ | Open Top Screw Cap |
| Stängningsstorlek | 18 mm |
| För användning med (utrustning) | 14 mL Screw Cap Septum Vials |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.