Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp ger en inert, lufttät försegling och direkt punkteringsåtkomst till provet med en sprutnål.
- Passa in i Reacti-Vial™ små reaktionsflaskor
- Används med PTFE/gummi laminerade skivor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TS-13219 |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| Typ | Öppna övre skruvlock |
| Stängningsstorlek | 24 mm |
| För användning med (utrustning) | 10 mL Reacti-flaskor och 40 mL Septumflaskor med skruvlock |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.