Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp
Produktkod. p-4526235 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
3 ml
3,5 ml
7 ml
10 ml
14 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 11571024
Brand: Thermo Scientific™ TS13215
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp ger en inert, lufttät försegling och direkt punkteringsåtkomst till provet med en sprutnål.
Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp ger en inert, lufttät försegling och direkt punkteringsåtkomst till provet med en sprutnål.
  • Passa in i Reacti-Vial™ små reaktionsflaskor
  • Används med PTFE/gummi laminerade skivor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Passar 0,3 och 1,0 ml Reacti-flaskor, 3,5 ml skruvlock med septumflaska
Volym (metrisk) 3,5 ml
Typ Öppna övre skruvlock
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) 0,3 och 1 mL Reacti-ampuller, 3,5 mL Septumflaskor med skruvlock
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.