Läs mer
Applied Biosystems™ OpenArray™ 384-brunnars provplattor
Produktkod. 15661772
Change view
Kvantitet:
10 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15661772 10 tallrikar Varje
1 options
Produktkod. 15661772 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4406947
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
För användning med QuantStudio™ 12K Flex realtids PCR-system.
De är mikroplattor med låg volym som används i QuantStudio™ OpenArray™ AccuFill™ System för provladdning på OpenArray™ tallrikar.
4406947
Färg: Klar, Reaktionshastighet: Standard
NC0973054
Färg: Svart, Reaktionshastighet: Standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 384-brunnars tallrik
Innehåll och lagring Varje låda innehåller 10 x 384-brunnars plattor, tillräckligt för 80 OpenArray™ Realtids PCR-plattor.
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 12 K Flex
Reaktionshastighet Standard
Produktlinje OpenArray
Produkttyp Provplatta
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Rumstemperatur
Beskrivning Klart
Kvantitet 10 tallrikar
Streckkod Ingen streckkod