Läs mer
Applied Biosystems™ OpenArray™ 384-brunnars provplattor, svarta
Produktkod. 15826481 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
10 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
15826481 10 tallrikar Paket med 10
1 options
Produktkod. 15826481 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4482221
För användning med QuantStudio™ 12K Flex realtids PCR-system.
De är mikroplattor med låg volym som används i QuantStudio™ OpenArray™ AccuFill™ System för provladdning på OpenArray™ tallrikar. Dessa speciella plattor är svarta för förbättrad visualisering under laddning.
4406947
Färg: Klar, Reaktionshastighet: Standard
NC0973054
Färg: Svart, Reaktionshastighet: Standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 384-brunnars tallrik
Innehåll och lagring Varje låda innehåller 10 x 384-brunnars plattor, tillräckligt för 80 OpenArray™ Realtids PCR-plattor.
För användning med (utrustning) QuantStudio™
Reaktionshastighet Standard
Produktlinje OpenArray
Produkttyp Provplatta
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 10 tallrikar
Streckkod Ingen streckkod
Färg Svart