Beskrivning
Sedan AccuFill tips har kortare hållbarhet än OpenArray plåtar rekommenderar vi att du anpassar din beställningskvantitet till din beräknade OpenArray genomströmning.Om OpenArray Realtids PCR-plattform: The OpenArray Real-Time PCR Platform tillhandahåller PCR-baserad genotypning och genuttrycksanalys av hundratals till tusentals prover och analyser per dag. Forskare kan analysera upp till 144 prover på en singel OpenArray tallrik. Tre OpenArray plåtar kan cyklas och avbildas samtidigt på OpenArray™ Realtids-PCR-instrument, som ger resultat med hög genomströmning med lätthet. Systemets arbetsflöde termiska cykler och fluorescerande bilder OpenArray tallrikar. Resultaten fångas på den externa datorn och OpenArray analysprogramvara gör det möjligt för forskare att se specifika analysdata.
Sedan AccuFill tips har kortare hållbarhet än OpenArray plåtar rekommenderar vi att du anpassar din beställningskvantitet till din beräknade OpenArray genomströmning.
Om OpenArray Realtids PCR-plattform
The OpenArray Real-Time PCR Platform tillhandahåller PCR-baserad genotypning och genuttrycksanalys av hundratals till tusentals prover och analyser per dag. Forskare kan analysera upp till 144 prover på en singel OpenArray tallrik. Tre OpenArray plåtar kan cyklas och avbildas samtidigt på OpenArray™ Realtids-PCR-instrument, som ger resultat med hög genomströmning med lätthet. Systemets arbetsflöde termiska cykler och fluorescerande bilder OpenArray tallrikar. Resultaten fångas på den externa datorn och OpenArray analysprogramvara gör det möjligt för forskare att se specifika analysdata.
Komplett plattform
The OpenArray Realtids-PCR-plattformen inkluderar:
• OpenArray Realtids PCR Instrument —bilder tre OpenArray tallrikar samtidigt
• OpenArray AccuFill Systemet —laddar prover i OpenArray tallrikar
• OpenArray™ Case Sealing Station —tätningar OpenArray tallrikar
• OpenArray instrumenttillbehör (inkluderar PC-system)
• OpenArray™ Programvara för genotypanalys
• OpenArray™ Programvara för PCR-analys i realtid
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Tips |
| Innehåll och lagring | Varje låda innehåller 384 st AccuFill™ tips för exakt provladdning. |
| För användning med (utrustning) | OpenArray™ |
| Produktlinje | AccuFill , OpenArray |
| Produkttyp | Systemtips |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 låda |