Läs mer
Applied Biosystems™ OpenArray™ AccuFill™ Systemtips
Produktkod. 15685315 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 låda
10 lådor
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15685315 10 lådor Paket med 10
15662222 1 låda Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15685315 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4458107
I lager
Detta är en låda med tips för användning med OpenArray™ AccuFill™ System, som är en del av OpenArray™ Realtids PCR-plattform.
Sedan AccuFill tips har kortare hållbarhet än OpenArray plåtar rekommenderar vi att du anpassar din beställningskvantitet till din beräknade OpenArray genomströmning.Om OpenArray Realtids PCR-plattform: The OpenArray Real-Time PCR Platform tillhandahåller PCR-baserad genotypning och genuttrycksanalys av hundratals till tusentals prover och analyser per dag. Forskare kan analysera upp till 144 prover på en singel OpenArray tallrik. Tre OpenArray plåtar kan cyklas och avbildas samtidigt på OpenArray™ Realtids-PCR-instrument, som ger resultat med hög genomströmning med lätthet. Systemets arbetsflöde termiska cykler och fluorescerande bilder OpenArray tallrikar. Resultaten fångas på den externa datorn och OpenArray analysprogramvara gör det möjligt för forskare att se specifika analysdata.
Sedan AccuFill tips har kortare hållbarhet än OpenArray plåtar rekommenderar vi att du anpassar din beställningskvantitet till din beräknade OpenArray genomströmning.
Om OpenArray Realtids PCR-plattform
The OpenArray Real-Time PCR Platform tillhandahåller PCR-baserad genotypning och genuttrycksanalys av hundratals till tusentals prover och analyser per dag. Forskare kan analysera upp till 144 prover på en singel OpenArray tallrik. Tre OpenArray plåtar kan cyklas och avbildas samtidigt på OpenArray™ Realtids-PCR-instrument, som ger resultat med hög genomströmning med lätthet. Systemets arbetsflöde termiska cykler och fluorescerande bilder OpenArray tallrikar. Resultaten fångas på den externa datorn och OpenArray analysprogramvara gör det möjligt för forskare att se specifika analysdata.
Komplett plattform
The OpenArray Realtids-PCR-plattformen inkluderar:
• OpenArray Realtids PCR Instrument —bilder tre OpenArray tallrikar samtidigt
• OpenArray AccuFill Systemet —laddar prover i OpenArray tallrikar
• OpenArray™ Case Sealing Station —tätningar OpenArray tallrikar
• OpenArray instrumenttillbehör (inkluderar PC-system)
• OpenArray™ Programvara för genotypanalys
• OpenArray™ Programvara för PCR-analys i realtid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Tips
Innehåll och lagring Varje Pk. innehåller 10 lådor med AccuFill™ spetsar, med 384 spetsar/låda.
För användning med (utrustning) OpenArray™
Produktlinje AccuFill, OpenArray
Produkttyp Systemtips
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 10 lådor