Läs mer
Hirschmann™ openend™ Kapillärpipetter för engångsbruk
Produktkod. 10383132
Change view
Kvantitet:
10 x 100/pack
Produktkod. Kvantitet
10383132 10 x 100/pack
1 options
Produktkod. 10383132 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 905021001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    1804.42 SEK / Paket med 1000
    Save 245.58 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Underlättar felfri kapillärfyllning i laboratoriet med Hirschmann™ openend teknologi med avsedd brytpunkt. Mikrokapillärpipetter för engångsbruk, openend är tillverkade av hållbara DURAN™ glas.
  • Enkel fyllning
  • Openend-teknik
  • Natrium hepariniserat
  • DURAN™, certifierad överensstämmelse, med fördefinierad brytpunkt för exakt volymkonfiguration
  • LOT-nummer på förpackning, märkt med: användbar till
  • CE enligt IVD 98/79 EC. Säker vätskehantering
  • De openend fylls genom kapillärverkan bortom mitten till ungefär det tryckta ringmärket, kvarvarande medium på utsidan av kapillären avlägsnas och kapillären separeras genom försiktigt tryck med fingrarna
  • Den helt fyllda delen innehåller nu den exakta volymen
Specifikationer
Noggrannhet 0.5%
Certifikat och efterlevnad CE enl. IVD 98/79 EG, certifierad överensstämmelse
Variationskoefficient 1%
Beskrivning Mikrokapillärpipetter för engångsbruk med förutbestämd brytpunkt för enkel hantering, natriumhepariniserade, openend
Material Borsilikatglas
Kvantitet 10 x 100/pack
Typ Öppet slut
Disponibel Engångsbruk