Läs mer
Hirschmann™ openend™ Kapillärpipetter för engångsbruk, Na-hep
Produktkod. 10329901
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
Produktkod. Volym (metrisk)
10329901 20 μl
1 options
Produktkod. 10329901 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 905022001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    1600.15 SEK / Paket med 1000
    Save 529.85 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ openend™ Kapillärpipetter för engångsbruk kan användas för ett brett spektrum av vetenskapliga och medicinska tillämpningar.
  • Natriumhepariniserad
  • Överensstämmelse certifierad
  • Tillverkad av slitstark DURAN™ glas
  • CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Noggrannhet 0.5%
Certifikat och efterlevnad CE, IVD 98/79 EC
Material Glas
Volym (metrisk) 20 μl
Längd (metrisk) 60± 0,5 mm
Typ Kapillärpipett
Disponibel Engångsbruk