Läs mer
Hirschmann™ Driftkabel
Produktkod. 10319630
Change view
Typ:
Styrkabel
Produktkod. Typ
10319630 Styrkabel
1 options
Produktkod. 10319630 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9564003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.75 SEK
    330.81 SEK / Paket med 1
    Save 167.94 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Manöverkabel för att starta dispenseringsprocessen externt.
  • För opus™
  • Anslutningskabel mellan modul och basenhet
Specifikationer
För användning med (applikation) Starta doseringen externt (för basenheter 10 + 20 + 50 ml), t.ex. För integration i automatiska processer
Antal per förpackning 1 vardera
Typ Styrkabel