Läs mer
Invitrogen™ Mus OPG (TNFRSF11B) ELISA Utrustning
Produktkod. 15405343
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15405343
Brand: Invitrogen™ EMTNFRSF11B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus Osteoprotegerin (OPG/TNFRSF11B) ELISA kvantifierar Ms OPG i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Ms OPG. Metodens princip The Mouse OPG solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är en medlem av superfamiljen TNF-receptorer. Detta protein är en osteoblastutsöndrad lockbetereceptor som fungerar som en negativ regulator av benresorption. Detta protein binder specifikt till sin ligand, osteoprotegerinligand, som båda är viktiga extracellulära regulatorer av osteoklastutveckling. Studier av musens motsvarighet tyder också på att detta protein och dess ligand spelar en roll i lymfkörtelorganogenes och vaskulär förkalkning. Alternativt splitsade transkriptvarianter av denna gen har rapporterats, men deras fullängdsnatur har inte fastställts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer O08712
Analysintervall 1,65 till 1200 pg/ml
Analyskänslighet 1 pg/mL
Kalibreringsområde 1 pg/ml till 1200 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymfotaktin, MCP-5, M, M, F, M, M, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, PSelectin, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 18383
Gensymbol OCIF,Opg,TR1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptos
Provvolym Plasma 5μ L, Serum 5μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym OCIF, Opg, TR1
Mål TNFRSF11B
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter