Läs mer
Ophthazin sulfat, TRC
Produktkod. 30136179
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
100 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136179 5 g -
30138163 2.5 mg 2.5mg
30008386 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO6692005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7327-87-9
Molekylformel C8 H10 N6 . H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 288.28
Synonym Phthalazine, 1,4-dihydrazinyl-, sulfate (1:1), 1,4-Phthalazinedione, 2,3-dihydro-, dihydrazone, sulfate (1:1) (9CI), Phthalazine, 1,4-dihydrazino-, sulfate (1:1) (8CI), 1,4-Dihydrazinophthalazine sulfate, Depressan, Dihydralazine sulfate, Dihydrazinophthalazine sulfate, Dihyzin
IUPAC-namn (Z)-[(4Z)-4-hydrazinyliden-2,3-dihydroftalazin-1-yliden]hydrazin; Svavelsyra
LEDER N\N=C\1/NN\C(=N/N)\c2ccccc12.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydralazine Sulfate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
Formel vikt 288.0641