missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Opipramol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Opipramol-d4 |
| CAS | 1215716-70-3 |
| Molekylformel | C23H25D4N3O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol-d4, N-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazino]propyl]iminostilbene-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N3O/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2/i18D2,19D2 |
| LEDER | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC1)CCN1CCCN2C(C=CC=C3)=C3C=CC4=CC=CC=C42 |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.52 |
| Formel vikt | 367.2562 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?