Läs mer
Opipramol Di-N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Opipramol Di-N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Opipramol Di-N-Oxide |
| CAS | 2724726-55-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Opipramol Di-N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H29 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Opipramol Di-N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N3O3/c27-19-18-26(29)16-14-25(28,15-17-26)13-5-12-24-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)24/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2 |
| LEDER | OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ylpropyl)-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl]ethanol |
| Visa mer |