missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Opipramol dihydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Opipramol Dihydrochloride |
| CAS | 909-39-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Opipramol Dihydrochloride |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C23 H29 N3 O . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 1-piperazineethanol deriv., 4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Dinsidon, G 33040, Insidon, Insidone, Nisidana, Opipramol hydrochloride, Pramolan, 5-[gamma-(beta-Hydroxyethylpiperazino)propyl]-5H-dibenzo[b,f]azepine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N3O.2ClH/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26;;/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazepin-11-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol;dihydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?