Läs mer
Oprozomib, MedChemExpress
Beskrivning
Oprozomib (PR-047) is an orally bioavailable and selective peptide epoxyketone proteasome inhibitor with IC50s of 36 and 82 nM for proteasome (β5) and immunoproteasome (LMP7), respectively. Oprozomib (ONX 0912) induces apoptosis in MM cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oprozomib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 935888-69-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H32N4O7S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | ONX 0912 PR-047 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.88 mM) |
| Visa mer |