missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oprozomib, MedChemExpress

Produktkod. p-200101281
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16484988

Brand: Medchem Express HY12113

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Oprozomib (PR-047) is an orally bioavailable and selective peptide epoxyketone proteasome inhibitor with IC50s of 36 and 82 nM for proteasome (β5) and immunoproteasome (LMP7), respectively. Oprozomib (ONX 0912) induces apoptosis in MM cells.

Oprozomib (PR-047) is an orally bioavailable and selective peptide epoxyketone proteasome inhibitor with IC50s of 36 and 82 nM for proteasome (β5) and immunoproteasome (LMP7), respectively. Oprozomib (ONX 0912) induces apoptosis in MM cells.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oprozomib
Fysisk form Solid
CAS 935888-69-0
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H32N4O7S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym ONX 0912 PR-047
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.88 mM)
LEDER C[C@]1(OC1)C([C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@@H](NC([C@@H](NC(C3=CN=C(C)S3)=O)COC)=O)COC)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 532.61
Formel vikt 532.61
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.