Beskrivning
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett förbättrat Minimal Essential Medium (MEM) som möjliggör en minskning av fosterserumtillskott med minst 50 % utan förändring i tillväxthastighet eller morfologi. Opti-MEM™ I-medium rekommenderas också för användning med kationiska lipidtransfektionsreagenser, såsom Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan användas med olika suspensions- och vidhäftande däggdjursceller, inklusive Sp2, AE-1, CHO BHK-21, HEK och primära fibroblaster. Vi erbjuder en mängd I-modifieringar Opti-MEM™ för olika cellkulturapplikationer.
Detta Opti-MEM™ I har modifierats enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolrött
Den fullständiga formuleringen är konfidentiell. Kontakta teknisk support för mer information.
Användning av Opti-MEM™ I-medium
Opti-MEM™ I-medium med reducerad serumhalt är ett unikt medium som innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Dessa ytterligare komponenter gör det möjligt att minska serumsupplementeringen med minst 50 %. Opti-MEM™ I-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L) och kräver därför en miljö med 5 – 10 % CO2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad vid en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sp2, AE-1, CHO , BHK-21 och HEK |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Mänskligt ursprung |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Opti-MEM jag |
| Serumnivå | Reducerat serum |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.