Läs mer
Beschreibung
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium is an improved Minimal Essential Medium (MEM) that allows for a reduction of Fetal Bovine Serum supplementation by at least 50% with no change in growth rate or morphology. Opti-MEM™ I medium is also recommended for use with cationic lipid transfection reagents, such as Lipofectamine™ reagent. Opti-MEM™ I medium can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, and primary fibroblasts. We offer a variety of Opti-MEM™ I modifications for a range of cell culture applications.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett förbättrat Minimal Essential Medium (MEM) som möjliggör en minskning av fetalt bovint serumtillskott med minst 50 % utan förändring i tillväxthastighet eller morfologi. Opti-MEM™ I-medium rekommenderas också för användning med katjoniska lipidtransfektionsreagenser, som t.ex Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK och primära fibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Opti-MEM™ I modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Detta Opti-MEM™ I ändras enligt följande:
Med: L-glutamin, fenolröd
Den fullständiga formuleringen är konfidentiell. För mer information, vänligen kontakta tekniska tjänster.
Använder Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett unikt medium som innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Dessa ytterligare komponenter möjliggör en minskning av serumtillskottet med minst 50 %. Opti-MEM™ I-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L), och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Bestellinformation
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Spezifikation
Spezifikation
| Celllinje | Sp2, AE-1, CHO , BHK-21 och HEK |
| Celltyp | Primära fibroblaster |
| Klassificering | Mänskligt ursprung |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Opti-MEM jag |
| Serumnivå | Reduced Serum |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Mehr anzeigen |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.