Läs mer
Gibco™ Opti-MEM™ I Reducerat Serum Medium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7076127
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11524456
Brand: Gibco™ 31985047
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Opti-MEM™ I Reducerat Serum Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett förbättrat Minimal Essential Medium (MEM) som möjliggör en minskning av fetalt bovint serumtillskott med minst 50 % utan förändring i tillväxthastighet eller morfologi. Opti-MEM™ I-medium rekommenderas också för användning med katjoniska lipidtransfektionsreagenser, som t.ex Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK och primära fibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Opti-MEM™ I modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Den fullständiga formuleringen är konfidentiell. För mer information, vänligen kontakta tekniska tjänster.
Använder Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett unikt medium som innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Dessa ytterligare komponenter möjliggör en minskning av serumtillskottet med minst 50 %. Opti-MEM™ I-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L), och kräver därför en miljö med –5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Opti-MEM™ I tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Opti-MEM™ Jag tillverkade produkten i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Reducerat-serum medium
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling, transfektion
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,0 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Opti-Mem™ Reducerat serummedium, 500mL, flytande, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med L-glutamin, fenolrött, natriumpyruvat, 18 månaders hållbarhet, 280 till 320 mOsm/kg osmolalitet, för transfektion av däggdjur, cellkultur