Beskrivning
Opti-MEM™ Reduced-Serum Medium är ett förbättrat Minimal Essential Medium (MEM) som möjliggör en minskning av tillskott av fetalt bovint serum med minst 50 % utan förändring av tillväxthastighet eller morfologi. Opti-MEM™ rekommenderas också för användning med katjoniska lipidtransfektionsreagenser, som t.ex Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK och primära fibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Opti-MEM™modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Den fullständiga formuleringen är konfidentiell. För mer information, vänligen kontakta tekniska tjänster .
Gibco™ Opti-MEM™ är ett unikt medium som innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Dessa ytterligare komponenter möjliggör en minskning av serumtillskottet med minst 50 %. Gibco™ Opti-MEM™ med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Opti-MEM™ tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Opti-MEM™ produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (31985-070). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ Opti-MEM™ använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Gibco™ Opti-MEM™ är ett unikt medium som innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Dessa ytterligare komponenter möjliggör en minskning av serumtillskottet med minst 50 %. Gibco™ Opti-MEM™ med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Opti-MEM™ tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Opti-MEM™ produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (31985-070). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ Opti-MEM™ använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Reducerat-serum medium |
| Med tillsatser | GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling, transfektion |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,0 till 7,4 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Opti-Mem™ Reducerat serummedium, 10 x 500 ml, vätska, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med Glutamax™ , Fenolröd, natriumpyruvat, 18 månaders hållbarhet, 280 till 320 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscellkultur, transfektion |
För in vitro-diagnostik.