Läs mer
Gibco™ Opti-MEM™ I Reducerat Serum Medium, GlutaMAX™ Tillägg
Product Code. 12559099 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 ml
Unit Size:
500ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
12559099 500 ml 500ml
1 options
Product Code. 12559099 Supplier Gibco™ Supplier No. 51985034
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett förbättrat Minimal Essential Medium (MEM) som möjliggör en minskning av fetalt bovint serumtillskott med minst 50 % utan förändring i tillväxthastighet eller morfologi.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett förbättrat Minimal Essential Medium (MEM) som möjliggör en minskning av fetalt bovint serumtillskott med minst 50 % utan förändring i tillväxthastighet eller morfologi. Opti-MEM™ I-medium rekommenderas också för användning med katjoniska lipidtransfektionsreagenser, som t.ex Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK och primära fibroblaster. Vi erbjuder en mängd olika Opti-MEM™ I modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Detta Opti-MEM™ I ändras enligt följande:.
Med:GlutaMAX™ , fenolröd.
Den fullständiga formuleringen är konfidentiell. För mer information, vänligen kontakta tekniska tjänster.
Använder Opti-MEM™ I Medium .
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium är ett unikt medium som innehåller insulin, transferrin, hypoxantin, tymidin och spårämnen. Dessa ytterligare komponenter möjliggör en minskning av serumtillskottet med minst 50 %. Opti-MEM™ I-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,4 g/L), och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje Sp2, AE-1, CHO , BHK-21 och HEK
Celltyp Primära fibroblaster
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp Opti-MEM jag
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco, GlutaMAX, Opti-MEM
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Ambient
Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum
Show More Show Less
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.