Läs mer
Gibco™ Opti-Plex™ Complexation Buffer
Produktkod. 16535651
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
16535651 100 ml
1 options
Produktkod. 16535651
Brand: Gibco™ A4096801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Opti-Plex Complexation Buffer is a cGMP-manufactured, chemically defined, animal origin-free (AOF), methionine-free, biotin-free, low-protein transfection complexation buffer based on Opti-MEM I Reduced Serum Medium.
Opti-Plex Complexation Buffer is a cGMP-manufactured, chemically defined, animal origin-free (AOF), methionine-free, biotin-free, low-protein transfection complexation buffer based on Opti-MEM I Reduced Serum Medium. It is designed for complexation of ExpiFectamine transfection reagents for both standard transfection applications and transfections to generate methionine-labeled proteins.
Designad för komplexbildning av ExpiFectamine transfektionsreagens för både standardtransfektionsapplikationer och transfektioner för att generera metioninmärkta proteiner
Funktioner
  • Innehåller rekombinant insulin, rekombinant transferrin och GlutaMAX Supplement
  • Innehåller inte metionin, biotin eller fenolrött
  • En del av ExpiFectamine293 Met(-) Transfection Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Complexation Buffer
För användning med (applikation) Proteinuttryck
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml