Läs mer
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Produktkod. 17848177
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Vikt (metrisk):
0.360 kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Vikt (metrisk)
17848177 10 L 0.360 kg
1 options
Produktkod. 17848177 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000095809
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De OPTI-RIB™ HDPE Jerry Can har en kapacitet på 10 L och kommer i en naturlig färg.
  • Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
  • Finns i naturliga eller blå färger
  • Läcksäker
  • FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
  • Kepsar säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad Referensförsäkran om överensstämmelse
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 50 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Fyllning
För användning med (utrustning) Hold (Håll)
Examen Nej
Höjd (engelska) 11,81 tum
Höjd (metrisk) 310 mm
Inkluderar Hold (Håll)
Längd (engelska) 9,06 tum.
Längd (metrisk) 230 mm
Material HDPE
Mun stil DIN50 Gänga
Hals stil DIN 50
Produkttyp Jerry Can
Form Rektangulär
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 0.360 kg