Läs mer
Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå maximal reaktivitet i många diagnostiska applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar för användning i turbidimetriska/nefelometriska analyser, objektglasagglutinationsanalyser, kemiluminescensanalyser och i klinisk diagnostik och molekylärbiologiska tillämpningar. Partiklar kan användas direkt från flaskan, utan någon förrengöring.
- Finns i ett brett spektrum av diametrar (från 0,1μ M till 2,5μ M)
- Ingen förtvätt
- Tät storleksfördelning —CV 2<%
- Optimerad kolloidal stabilitet
- Hållbarhet 10 år
Rekommenderas för:
Klinisk diagnostik, molekylärbiologi, nefelometriska, turbidimetriska och objektglasagglutinationsanalyser
Anmärkning:
Vid användning Opti-Bind™ partiklar, fråga om vår manual för mikropartikelreagensoptimering, som beskriver vår strategi för reagensutveckling. Denna manual inkluderar validerade bindnings-, kopplings- och partikelreagensoptimeringsprotokoll.
Specifikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad | Inkluderar analyscertifikat |
Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
Beskrivning | Opti-Bind Polystyrensulfatpartiklar |
För användning med (applikation) | Diagnostiska analyser |
Material | Polystyrensulfat |
Produkttyp | Specialitetspartiklar |
Inkluderar | Bipacksedel och analyscertifikat |
Kvantitet | 1000 mL |
Exempel på utvärderingspaket | Dessa utvärderingspaket låter dig köpa små prover från vårt standardlager av olika ytor, färger, storlekar och bindningskapaciteter till kraftigt reducerade priser. Opti-Bind partiklar är förpackade i 15 ml flaskor med 10 % fast material. Utvärderingspaketet består av tre lots från alla tillgängliga Opti-Bind polystyrenpartiklar. |
Specialförpackningar | Opti-Bind Polystyrenpartiklar finns i olika koncentrationer och förpackningsstorlekar på begäran. |
Visa mer |