Läs mer
Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar
Uppnå maximal reaktivitet i många diagnostiska applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar.
Brand: Thermo Scientific™ 81000597100290
Beskrivning
Uppnå maximal reaktivitet i många diagnostiska applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar för användning i turbidimetriska/nefelometriska analyser, objektglasagglutinationsanalyser, kemiluminescensanalyser och i klinisk diagnostik och molekylärbiologiska tillämpningar. Partiklar kan användas direkt från flaskan, utan någon förrengöring.
Vår produktion använder inte vanliga ytaktiva ämnen (som SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100 ) som kan störa proteinbindning till partikelytor. Polystyrenytor är mycket hydrofoba och adsorberar proteiner nästan omedelbart. Vårt patentskyddade anjoniska ytaktiva ämne stör inte bindningen av proteiner och får inte heller proteiner att desorberas från mikropartikelytor.- Finns i ett brett spektrum av diametrar (från 0,1μ M till 2,5μ M)
- Ingen förtvätt
- Tät storleksfördelning —CV 2<%
- Optimerad kolloidal stabilitet
- Hållbarhet 10 år
Rekommenderas för:
Klinisk diagnostik, molekylärbiologi, nefelometriska, turbidimetriska och objektglasagglutinationsanalyser
Anmärkning:
Vid användning Opti-Bind partiklar, fråga om vår manual för mikropartikelreagensoptimering, som beskriver vår strategi för reagensutveckling. Denna manual inkluderar validerade bindnings-, kopplings- och partikelreagensoptimeringsprotokoll.
Specifikationer
Inkluderar analyscertifikat | |
Opti-Bind Polystyrensulfatpartiklar | |
Polystyrensulfat | |
Bipacksedel och analyscertifikat | |
Dessa utvärderingspaket låter dig köpa små prover från vårt standardlager av olika ytor, färger, storlekar och bindningskapaciteter till kraftigt reducerade priser. Opti-Bind partiklar är förpackade i 15 ml flaskor med 10 % fast material. Utvärderingspaketet består av tre lots från alla tillgängliga Opti-Bind polystyrenpartiklar. | |
0,2μ m |
2 °C till 8 °C | |
Diagnostiska analyser | |
Specialitetspartiklar | |
15 mL | |
Opti-Bind Polystyrenpartiklar finns i olika koncentrationer och förpackningsstorlekar på begäran. |
Säkerhet och hantering
- 15ML OPTIBIND POLYSTYRENE PARTICLES, 0,2µM, 10% so lids, pasteurised, used in slide agglutination, lateral flow, and turbidimetric assays, Optibind microparticles are optimised for maximum reactivit y in many diagnostic applications 15mL Ship at
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: polstyrene, sodium azide