Läs mer
Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar
Uppnå maximal reaktivitet i många diagnostiska applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar.
Brand:  Thermo Scientific™ 71002697100350
8427.70 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11940085
  • 8650.00 SEK / 100ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Uppnå maximal reaktivitet i många diagnostiska applikationer med Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar för användning i turbidimetriska/nefelometriska analyser, objektglasagglutinationsanalyser, kemiluminescensanalyser och i klinisk diagnostik och molekylärbiologiska tillämpningar. Partiklar kan användas direkt från flaskan, utan någon förrengöring.
Vår produktion använder inte vanliga ytaktiva ämnen (som SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100 ) som kan störa proteinbindning till partikelytor. Polystyrenytor är mycket hydrofoba och adsorberar proteiner nästan omedelbart. Vårt patentskyddade anjoniska ytaktiva ämne stör inte bindningen av proteiner och får inte heller proteiner att desorberas från mikropartikelytor.
  • Finns i ett brett spektrum av diametrar (från 0,1μ M till 2,5μ M)
  • Ingen förtvätt
  • Tät storleksfördelning —CV 2<%
  • Optimerad kolloidal stabilitet
  • Hållbarhet 10 år
Rekommenderas för:
Klinisk diagnostik, molekylärbiologi, nefelometriska, turbidimetriska och objektglasagglutinationsanalyser
Anmärkning:
Vid användning Opti-Bind partiklar, fråga om vår manual för mikropartikelreagensoptimering, som beskriver vår strategi för reagensutveckling. Denna manual inkluderar validerade bindnings-, kopplings- och partikelreagensoptimeringsprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Inkluderar analyscertifikat
Opti-Bind Polystyrensulfatpartiklar
Polystyrensulfat
Bipacksedel och analyscertifikat
Dessa utvärderingspaket låter dig köpa små prover från vårt standardlager av olika ytor, färger, storlekar och bindningskapaciteter till kraftigt reducerade priser. Opti-Bind partiklar är förpackade i 15 ml flaskor med 10 % fast material. Utvärderingspaketet består av tre lots från alla tillgängliga Opti-Bind polystyrenpartiklar.
1,25μ m
2 °C till 8 °C
Diagnostiska analyser
Specialitetspartiklar
100 mL
Opti-Bind Polystyrenpartiklar finns i olika koncentrationer och förpackningsstorlekar på begäran.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Opti-Bind™ Polystyrensulfatpartiklar > Dia: 1,25 μm; 100 ml; Pastöriserad