Läs mer
Applied Biosystems™ Optiskt självhäftande skydd GPLE
Produktkod. 17158238 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
25 omslag
Produktkod. Kvantitet
17158238 25 omslag
1 options
Produktkod. 17158238 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A49767
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Applied Biosystems Optical Adhesive Cover GPLE är en tryckkänslig film som minskar kontaminering från brunn till brunn och förhindrar provavdunstning när den appliceras på en mikroplatta. Det är optiskt tydligt för användning med PCR-applikationer i realtid.
  • En tryckkänslig film som minskar kontaminering från brunn till brunn och förhindrar provavdunstning när den appliceras på en mikroplatta
  • Det är optiskt tydligt för användning med PCR-applikationer i realtid
  • Varje parti tillverkas i en ISO registrerad anläggning, vilket gör dem idealiska för användning med diagnostiska procedurer
  • Överdrag är lätta att använda, dra helt enkelt bort baksidan från den självhäftande filmen och placera på mikroplattan
  • Använd i kombination med MicroAmp Självhäftande filmapplikator för att applicera tryck och bilda en tät försegling mellan mikroplattan och den självhäftande filmen
  • Detta kommer att minska risken för korskontaminering mellan provbrunnarna och förhindra provavdunstning för konsekventa realtids-PCR-data
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GPLE
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 25 omslag
Kvantitet 25 omslag
För användning med (applikation) PCR, qPCR
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och undvik direkt exponering för solljus.
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Lim Tryckkänslig
Genomstickningsbar Nej
Plattkompatibilitet 96/384-brunnars tallrik
Visa mer Visa mindre
För laboratorieanvändning