Läs mer
Thermo Scientific™ Optisk självhäftande film, för Piko PCR-plattor
Beskrivning
Det exceptionellt tydliga Thermo ScientificPiko PCR/qPCR-filmtätning tillåter hög överföring av fluorescens över alla vanliga fluoroforer. När det används med aPiko Thermal Cycler ellerPikoReal Real-Time PCR System, kan provvolymer så låga μsom 5 L användas med minimal förlust av avdunstning. Dessa optiska självhäftande filmer finns tillgängliga i¼ -storlek format för Piko PCR-plattor.
Funktioner av Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-filmtätningar
• Optisk klarhet med minimal autofluorescens för PCR-tillämpningar i realtid
• Tätt försegling för provvolymer så låga som 5 μL
•självhäftande baksida möjliggör enkel applicering
• Kryokompatibelt lim är effektivt till –80 °C Relaterade produkterOptisk självhäftande film, för PCR-
plattor
Optisk värmeförsegling, Piko för
PCR- Piko plattor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Optisk |
| Kvantitet | 100 ark |
| Produkttyp | Film, tätning eller applikator |
| Produktlinje | Piko |
| Lim | Tryckkänslig optisk tätning |
| Plattkompatibilitet | Piko Tallrik |