Läs mer
Cole-Parmer™ Lab Optic Cleaning Kit för instrumentlinser
Produktkod. 11707228 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Typ:
Rengöringssats för optik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11707228
Brand: Cole-Parmer™ 4630110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Håll linserna damm- och partikelfria med detta rengöringskit. Optisk rengöringskit för instrumentlinser är idealisk för mikroskop, förstoringsglas och linser. Rengöringslösningen tar effektivt bort oljor och rester från den optiska ytan.
  • Inkluderar: StaticWisk™ antistatisk borste, SpeckGRABBER™ sond, Tiger Cloth™ antistatisk mikrofiber rengöringsduk och en 1 oz. flaska Precisionsrengöring Solution™ .
Specifikationer
Typ Rengöringssats för optik
Produktlinje Kinetronik
compliance-icons
Produktbeteckning
  • isopropyl alcohol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: isoprpyl alcohol