Läs mer
BRAND™ Optiska hålrumsskivor av glas
Handla allt Brand Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Vitt (klart) soda-lime glas, hydrolytisk klass 3
- Enkel konkavitet
- Levereras i förpackningar om 50 st
Specifikationer
Specifikationer
| Antal per förpackning | 50 |
| Kanter | Jord |
| Material | Soda Lime Glas |
| Tjocklek (metrisk) | 1,2 till 1,5 mm |
| Typ | Optisk glasruta |
| Räkna väl | 3 |
| Färg | Klar vit |