Läs mer
BRAND™ Optiska hålrumsskivor av glas
Produktkod. 12158681 Handla allt Brand Produkter
Change view
Räkna väl:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räkna väl unitSize
12158681 2 Paket med 50
10151391 3 Paket med 50
10555602 1 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12158681 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 475535
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med rektangulära slipade kanter.
  • Vitt (klart) soda-lime glas, hydrolytisk klass 3
  • Enkel konkavitet
  • Levereras i förpackningar om 50 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antal per förpackning 50
Kanter Jord
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) 1,2 till 1,5 mm
Typ Optisk glasruta
Räkna väl 2
Färg Klar vit