Läs mer
BRAND™ Optiska hålrumsskivor av glas
Produktkod. p-8772024 Handla allt Brand Produkter
Räkna väl:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12158681
Brand: BRAND™ 475535
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med rektangulära slipade kanter.
  • Vitt (klart) soda-lime glas, hydrolytisk klass 3
  • Enkel konkavitet
  • Levereras i förpackningar om 50 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antal per förpackning 50
Kanter Jord
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) 1,2 till 1,5 mm
Typ Optisk glasruta
Räkna väl 2
Färg Klar vit