Läs mer
Marienfeld Superior™ Täckglas för räknekammare och hemacytometrar
Produktkod. 10595892
:
Tjocklek: 0,4 mm
Produktkod. 10595892
Brand: Marienfeld Superior™ 0350000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Marienfeld Superior™ Täckglas med 0,4 mm tjocklek för räknekammare och hemacytometrar för att täcka proverna i räknekammare.
  • Tillverkad av speciellt optiskt glas
  • Färdig för användning
  • Slipade och polerade kanter
  • Ytterligare funktion: Den utmärkta kvaliteten på kanterna gör hemacytometerns täckglas väl lämpade för blodutstryk
  • Individuellt förpackade i polypåsar, 10 polypåsar i en plastlåda, 10 plastlådor i en kartong
  • För in vitro-diagnostik (IVD) applikationer enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Mått (L x B) 20 x 26 mm
Beskrivning Slipade och polerade kanter
För användning med (utrustning) Räknekammare och hemacytometrar
Kvantitet 100